ω-Brom-4-chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Chlorphenacylbromid, Brommethyl-p-chlorphenylketon, 2-Brom-4'-chloracetophenon, α-Brom-4-chloracetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
101273-100G 101273-25G
SIAL101273-100GEA 157 EUR
SIAL101273-100G SIAL101273-25G
ω-Brom-4-chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-4-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Molecular Weight: 233,49 g/mol
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00000625
CAS-Nummer: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02172