α-Brom-2,4-dichlor-5-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,4-Dichlor-5-fluorbenzylbromid
005731-1G 005731-5G
FLUO005731-1GEA 128 EUR
FLUO005731-1G FLUO005731-5G
α-Brom-2,4-dichlor-5-fluortoluol
α-Brom-2,4-dichlor-5-fluortoluol
Formel: C₇H₄BrCl₂F
Molecular Weight: 257.92 g/mol
MDL: MFCD01631381
CAS-Nummer: 261763-27-3
UN: 3265
ADR: 8 III