α-Brom-2-chlor-3,6-difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
005600-1G 005600-5G
FLUO005600-1GEA 48.8 EUR
FLUO005600-1G FLUO005600-5G
α-Brom-2-chlor-3,6-difluortoluol
α-Brom-2-chlor-3,6-difluortoluol
Formel: C₇H₄BrClF₂
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
MDL: MFCD01631446
CAS-Nummer: 90292-67-4
UN: 3265
ADR: 8,II