α-Brom-2-chlor-5-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
556319-10G 556319-1G
SIAL556319-10GEA 268 EUR
SIAL556319-10G SIAL556319-1G
α-Brom-2-chlor-5-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-2-chlor-5-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223,47 g/mol
MDL: MFCD01631419
CAS-Nummer: 81778-09-8