α-Brom-3-chlor-2,6-difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Chlor-2,6-difluorbenzylbromid
005601-1G
005601-5G
FLUO005601-1GEA
104
EUR
FLUO005601-1G
FLUO005601-5G
α-Brom-3-chlor-2,6-difluortoluol
α-Brom-3-chlor-2,6-difluortoluol
Formel:
C₇H₄BrClF₂ Molecular Weight: 241,46 g/mol Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 50 °C |
MDL:
MFCD01631326 CAS-Nummer: 261762-47-4 UN: 3265 ADR: 8,II |