α-Brom-5-chlor-2-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Chlor-2-fluorbenzylbromid
005634-1G 005634-5G
FLUO005634-1GEA 42.9 EUR
FLUO005634-1G FLUO005634-5G
α-Brom-5-chlor-2-fluortoluol
α-Brom-5-chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223.47 g/mol
Siedepunkt: 44…45 °C (0.5 mmHg)
MDL: MFCD01631437
CAS-Nummer: 71916-91-1
UN: 3265
ADR: 8 II