α-Brom-4-chlor-3-fluortoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlor-3-fluorbenzylbromid
H26391.06 H26391.03
H26391.06EA 303 EUR
H26391.06 H26391.03
α-Brom-4-chlor-3-fluortoluol ≥97%
α-Brom-4-chlor-3-fluortoluol
Purity: 97% CAS No.: 206362-80-3 Molecular Formula: C7H5BrClF Formula Weight: 223.48 Melting Point: 30-33° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115859
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223.47 g/mol
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115859
CAS-Nummer: 206362-80-3
UN: 3261
ADR: 8 II