(2-Bromphenyl)acetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brombenzylcyanid
A17548.06 A17548.14
A17548.06EA 38 EUR
A17548.06 A17548.14
(2-Bromphenyl)acetonitril ≥97%
(2-Bromphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 19472-74-3 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5696 Odour: Pungent Melting Point: 19° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 2043684 UN No.: 1694 MDL No.: MFCD00001896
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 252 °C
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1,510
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001896
CAS-Nummer: 19472-74-3
EINECS: 243-091-4
UN: 1694
ADR: 6.1,I