(2-Bromphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Brombenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
259969-25G 259969-5G
SIAL259969-25GEA 59.7 EUR
SIAL259969-25G SIAL259969-5G
(2-Bromphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(2-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001896
CAS-Nummer: 19472-74-3
EINECS: 243-091-4
UN: 1694
ADR: 6.1,I