(3-Bromphenyl)acetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Brombenzylcyanid
B20189.06
B20189.14
B20189.22
B20189.06EA
54.7
EUR
B20189.06
B20189.14
B20189.22
(3-Bromphenyl)acetonitril ≥97%
(3-Bromphenyl)acetonitril
Purity: 97%
CAS No.: 31938-07-5
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 2355439
UN No.: 3449
MDL No.: MFCD00001906
Formel:
C₈H₆BrN Molecular Weight: 196,05 g/mol Siedepunkt: 275 °C Schmelzpunkt: 25…28 °C Flammpunkt: 126 °C (259 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001906 CAS-Nummer: 31938-07-5 EINECS: 250-867-6 UN: 3449 ADR: 6.1,I |