(3-Bromphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Brombenzylcyanid
001136-25G 001136-100G
FLUO001136-25GEA 0 EUR
FLUO001136-25G FLUO001136-100G
(3-Bromphenyl)acetonitril
(3-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…28 °C
MDL: MFCD00001906
CAS-Nummer: 31938-07-5
EINECS: 250-867-6
UN: 3449
ADR: 6.1,I