(3-Bromphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brombenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260088-25G 260088-5G
SIAL260088-25GEA 46.8 EUR
SIAL260088-25G SIAL260088-5G
(3-Bromphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…28 °C
MDL: MFCD00001906
CAS-Nummer: 31938-07-5
EINECS: 250-867-6
UN: 3449
ADR: 6.1,I