(4-Bromphenyl)acetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brombenzylcyanid
A10887.22 A10887.36
A10887.22EA 68.9 EUR
A10887.22 A10887.36
(4-Bromphenyl)acetonitril ≥97%
(4-Bromphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 16532-79-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 127°(261°F) Odour: Pungent Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 1861069 UN No.: 3449 MDL No.: MFCD00001916
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 286 °C
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Dichte: 1,49
Flammpunkt: 127 °C (261 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001916
CAS-Nummer: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3449
ADR: 6.1,I