(4-Bromphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Brombenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
124664-100G
SIAL124664-100GEA 79.2 EUR
SIAL124664-100G
(4-Bromphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
MDL: MFCD00001916
CAS-Nummer: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3449
ADR: 6.1,I