α-Brompropiophenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brompropiophenon
A10661.14
A10661.22
A10661.36
A10661.14EA
53.7
EUR
A10661.14
A10661.22
A10661.36
α-Brompropiophenon 96%
α-Brompropiophenon
Purity: 96%
CAS No.: 2114-00-3
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₆H₅C(O)CHBrCH₃ Molecular Weight: 213,07 g/mol Siedepunkt: 245…250 °C Dichte: 1,417 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000145 CAS-Nummer: 2114-00-3 EINECS: 218-307-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |