α-Brompropiophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Brompropiophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

471607-25ML 471607-5ML
SIAL471607-25MLEA 132 EUR
SIAL471607-25ML SIAL471607-5ML
α-Brompropiophenon, Sigma-Aldrich®
α-Brompropiophenon
Formel: C₆H₅C(O)CHBrCH₃
Molecular Weight: 213,07 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,439 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000145
CAS-Nummer: 2114-00-3
EINECS: 218-307-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR