2'-Bromacetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Bromacetophenon
A11982.09
A11982.18
A11982.30
A11982.09EA
53
EUR
A11982.09
A11982.18
A11982.30
2'-Bromacetophenon ≥99%
2'-Bromacetophenon
Purity: 99%
CAS No.: 2142-69-0
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point:
Formel:
C₈H₇BrO Molecular Weight: 199.05 g/mol Siedepunkt: 116…117 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 0 Dichte: 1.476 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000067 CAS-Nummer: 2142-69-0 EINECS: 218-398-1 |