2'-Bromacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: o-Bromacetophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

183695-25G 183695-5G
SIAL183695-25GEA 126 EUR
SIAL183695-25G SIAL183695-5G
2'-Bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Molecular Weight: 199,05 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000067
CAS-Nummer: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR