3'-Brompropiophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: m-Brompropiophenon
A16757.06 A16757.14
A16757.06EA 35 EUR
A16757.06 A16757.14
3'-Brompropiophenon ≥97%
3'-Brompropiophenon
Purity: 97% CAS No.: 19829-31-3 Molecular Formula: C9H9BrO Formula Weight: 213.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° Boiling Point: 144-145°/20mm Beilstein Reference: 1936736 MDL No.: MFCD00000084
Formel: C₉H₉BrO
Molecular Weight: 213.07 g/mol
Siedepunkt: 144…145 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000084
CAS-Nummer: 19829-31-3
EINECS: 243-353-8