ω,3-Dibromacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3'-Dibromacetophenon, 2-Brom-1-(3-bromphenyl)-1-ethanon, 3-Bromphenacylbromid, α,3-Dibromacetophenon
011106-10G 011106-100G
FLUO011106-10GEA 42.9 EUR
FLUO011106-10G FLUO011106-100G
ω,3-Dibromacetophenon
ω,3-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Molecular Weight: 277.94 g/mol
Schmelzpunkt: 51
MDL: MFCD00082698
CAS-Nummer: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8 II