ω,3-Dibromacetophenon
Lieferant: MENAI
Synonyme:
2,3'-Dibromacetophenon, 2-Brom-1-(3-bromphenyl)-1-ethanon, 3-Bromphenacylbromid, α,3-Dibromacetophenon
ST2461.10
ST2461.100
MENAST2461.10EA
0
EUR
MENAST2461.10
MENAST2461.100
ω,3-Dibromacetophenon
ω,3-Dibromacetophenon
Formel:
C₈H₆Br₂O Molecular Weight: 277.94 g/mol Schmelzpunkt: 51 |
MDL:
MFCD00082698 CAS-Nummer: 18523-22-3 UN: 3261 ADR: 8 II |