3'-Bromacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Bromacetophenon, 1-(3-Bromphenyl)ethanon
FL8816.POR
008816-100G
008816-25G
CHMPFL8816.POREA
0
EUR
CHMPFL8816.POR
FLUO008816-100G
FLUO008816-25G
3'-Bromacetophenon
3'-Bromacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000083 CAS-Nummer: 2142-63-4 EINECS: 218-396-0 |