3'-Bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: m-Bromacetophenon, 1-(3-Bromphenyl)ethanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B56358-100G B56358-25G
SIALB56358-100GEA 92.7 EUR
SIALB56358-100G SIALB56358-25G
3'-Bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000083
CAS-Nummer: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0