ω,4-Dibromacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-1-(4-bromphenyl)-1-ethanon, Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromacetophenon, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, GSK-3β Inhibitor VII, 4-Bromphenacylbromid, TPK I Inhibitor, α,4-Dibromacetophenon
112680100 112680500 112682500
ACRO112680100EA 30.6 EUR
ACRO112680100 ACRO112680500 ACRO112682500
ω,4-Dibromacetophenon 98%
ω,4-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Molecular Weight: 277,94 g/mol
Siedepunkt: 1415 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000200
CAS-Nummer: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01412
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %