ω,4-Dibromacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2-Brom-1-(4-bromphenyl)-1-ethanon, Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromacetophenon, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, GSK-3β Inhibitor VII, 4-Bromphenacylbromid, TPK I Inhibitor, α,4-Dibromacetophenon
001372-100G 001372-25G
FLUO001372-100GEA 177 EUR
FLUO001372-100G FLUO001372-25G
ω,4-Dibromacetophenon
ω,4-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000200
CAS-Nummer: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01412