4'-Bromacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
106590250
106591000
106595000
ACRO106590250EA
23.6
EUR
ACRO106590250
ACRO106591000
ACRO106595000
4'-Bromacetophenon 98%
4'-Bromacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO Siedepunkt: 255 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 48…52 °C Dichte: 1,736 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000105 CAS-Nummer: 99-90-1 EINECS: 202-799-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01387 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |