4'-Bromacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: p-Bromacetophenon, 1-(4-Bromphenyl)ethanon
002964-100G 002964-500G
FLUO002964-100GEA 45.9 EUR
FLUO002964-100G FLUO002964-500G
4'-Bromacetophenon
4'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Dichte: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000105
CAS-Nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01387