4'-Bromacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Bromacetophenon, 1-(4-Bromphenyl)ethanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21968.0025
8.21968.0100
8.21968.0025EA
36.4
EUR
8.21968.0025
8.21968.0100
4'-Bromacetophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4'-Bromacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 49…52 °C Dichte: 1,736 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000105 CAS-Nummer: 99-90-1 EINECS: 202-799-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01387 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 49 - 52 °C |
Molar Mass | 199.04 g/mol |
Boiling Point | 255 °C (1013 hPa) |
Flash Point |
|