ω-Brom-3-methoxyacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Brommethyl-m-methoxyphenylketon, 2-Brom-3'-methoxyacetophenon, 3-Methoxyphenacylbromid, α-Brom-3-methoxyacetophenon, 2-Brom-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-on
151910100 151910250
ACRO151910100EA 74.4 EUR
ACRO151910100 ACRO151910250
ω-Brom-3-methoxyacetophenon 97%
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229.07 g/mol
Siedepunkt: 285
Schmelzpunkt: 59…64 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000199
CAS-Nummer: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %