ω-Brom-3-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Brommethyl-m-methoxyphenylketon, 2-Brom-3'-methoxyacetophenon, 3-Methoxyphenacylbromid, α-Brom-3-methoxyacetophenon, 2-Brom-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115673-10G 115673-25G
SIAL115673-10GEA 89.7 EUR
SIAL115673-10G SIAL115673-25G
ω-Brom-3-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…64,3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000199
CAS-Nummer: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8,II