ω-Brom-4-methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Brommethyl-p-methoxyphenylketon, α-Brom-4-methoxyacetophenon, 2-Brom-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-on, 2-Brom-4'-methoxyacetophenon, 4-Methoxyphenacylbromid
A13415.06
A13415.14
A13415.22
A13415.06EA
37.5
EUR
A13415.06
A13415.14
A13415.22
ω-Brom-4-methoxyacetophenon ≥98%
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 2632-13-5
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 743112
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000201
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 68…72 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000201 CAS-Nummer: 2632-13-5 EINECS: 220-118-8 UN: 3261 ADR: 8,II |