ω-Brom-4-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Brommethyl-p-methoxyphenylketon, α-Brom-4-methoxyacetophenon, 2-Brom-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-on, 2-Brom-4'-methoxyacetophenon, 4-Methoxyphenacylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115665-100G 115665-25G 115665-5G
SIAL115665-100GEA 553 EUR
SIAL115665-100G SIAL115665-25G SIAL115665-5G
ω-Brom-4-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000201
CAS-Nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II