ω-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dimethoxyphenacylbromid, 2-Brom-2',4'-dimethoxyacetophenon, α-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon, 2-Brom-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-on
B22300.03 B22300.06
B22300.03EA 86.5 EUR
B22300.03 B22300.06
ω-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon ≥98%
ω-Brom-2,4-dimethoxyacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 60965-26-6 Molecular Formula: C10H11BrO3 Formula Weight: 259.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 102-105° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000197
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 259,1 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102…105 °C
MDL: MFCD00000197
CAS-Nummer: 60965-26-6
EINECS: 262-542-6
UN: 3261
ADR: 8,III