2-Brom-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560219-1G
560219-5G
SIAL560219-1GEA
26
EUR
SIAL560219-1G
SIAL560219-5G
2-Brom-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
2-Brom-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD00079721 CAS-Nummer: 53663-39-1 |