2-Brom-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560170-1G
560170-5G
SIAL560170-1GEA
26
EUR
SIAL560170-1G
SIAL560170-5G
2-Brom-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
2-Brom-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD00045797 CAS-Nummer: 7697-27-0 |