3-Brom-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
264660-25G 264660-5G
SIAL264660-25GEA 88.8 EUR
SIAL264660-25G SIAL264660-5G
3-Brom-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
3-Brom-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
MDL: MFCD00002488
CAS-Nummer: 7697-26-9
EINECS: 231-712-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III