4-Brom-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665126-100G 665126-25G 665126-5G
SIAL665126-100GEA 524 EUR
SIAL665126-100G SIAL665126-25G SIAL665126-5G
4-Brom-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
4-Brom-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040905
CAS-Nummer: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7