Pentafluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid, Brommethylpentafluorbenzol, α-Brom-2,3,4,5,6-pentafluortoluol, (Brommethyl)pentafluorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
101052-5G 101052-1G 101052-25G
SIAL101052-5GEA 62.3 EUR
SIAL101052-5G SIAL101052-1G SIAL101052-25G
Pentafluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
Pentafluorbenzylbromid
Formel: (C₆F₅)CH₂Br
Molecular Weight: 260,99 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000299
CAS-Nummer: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8,II