2,3,4-Trifluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: α-Brom-2,3,4-trifluortoluol
007503-1G 007503-5G 007503-10G
FLUO007503-1GEA 52.5 EUR
FLUO007503-1G FLUO007503-5G FLUO007503-10G
2,3,4-Trifluorbenzylbromid
2,3,4-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225.01 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00061233
CAS-Nummer: 157911-55-2
UN: 3265
ADR: 8 II