2,3,5-Trifluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluene
007968-1G 007968-5G 007968-25G
FLUO007968-1GEA 39.9 EUR
FLUO007968-1G FLUO007968-5G FLUO007968-25G
2,3,5-Trifluorbenzylbromid
2,3,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225.01 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: 21
MDL: MFCD00083543
CAS-Nummer: 226717-83-5
UN: 3265
ADR: 8 II