2,3-Difluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: α-Brom-2,3-difluortoluol
004796-5G 004796-25G
FLUO004796-5GEA 48.8 EUR
FLUO004796-5G FLUO004796-25G
2,3-Difluorbenzylbromid
2,3-Difluorbenzylbromid
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207.02 g/mol
Siedepunkt: 186
Schmelzpunkt: 8
Dichte: 1.62 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042488
CAS-Nummer: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable