2,4,6-Trifluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Brom-2,4,6-trifluortoluol
007506-1G
007506-5G
FLUO007506-1GEA
42.9
EUR
FLUO007506-1G
FLUO007506-5G
2,4,6-Trifluorbenzylbromid
2,4,6-Trifluorbenzylbromid
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molecular Weight: 225.01 g/mol |
MDL:
MFCD00061210 CAS-Nummer: 151411-98-2 UN: 3265 ADR: 8 II |