2,4-Difluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: α-Brom-2,4-difluortoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
264415-25G 264415-5G
SIAL264415-25GEA 108 EUR
SIAL264415-25G SIAL264415-5G
2,4-Difluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorbenzylbromid
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011649
CAS-Nummer: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
UN: 2920
ADR: 8,II