α-Brom-2,5-difluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Difluorbenzylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
264423-10G 264423-1G
SIAL264423-10GEA 102 EUR
SIAL264423-10G SIAL264423-1G
α-Brom-2,5-difluortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-2,5-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,609 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009897
CAS-Nummer: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN: 3265
ADR: 8,III