α-Brom-2-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: α-Brom-o-fluortoluol, 2-Fluorbenzylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209511-25G 209511-5G
SIAL209511-25GEA 81.7 EUR
SIAL209511-25G SIAL209511-5G
α-Brom-2-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189,03 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000324
CAS-Nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II