3,4,5-Trifluorbenzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-3,4,5-trifluortoluol
B22578.03 B22578.06
B22578.03EA 59 EUR
B22578.03 B22578.06
3,4,5-Trifluorbenzylbromid ≥97%
3,4,5-Trifluorbenzylbromid
Purity: 97% CAS No.: 220141-72-0 Molecular Formula: C7H4BrF3 Formula Weight: 225.01 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5050 Boiling Point: 44-46°/1mm Beilstein Reference: 8680985 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00083528
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225.01 g/mol
Siedepunkt: 44…46 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.689
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083528
CAS-Nummer: 220141-72-0
UN: 3265
ADR: 8 II