3,4,5-Trifluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: α-Brom-3,4,5-trifluortoluol
007507-1G 007507-5G
FLUO007507-1GEA 39.9 EUR
FLUO007507-1G FLUO007507-5G
3,4,5-Trifluorbenzylbromid
3,4,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225.01 g/mol
Siedepunkt: 44…46 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.689 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00083528
CAS-Nummer: 220141-72-0
UN: 3265
ADR: 8 II