α-Brom-3,4-difluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4-Difluorbenzylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
264458-25G 264458-5G
SIAL264458-25GEA 44.9 EUR
SIAL264458-25G SIAL264458-5G
α-Brom-3,4-difluortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-3,4-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 59…61 °C (3,5 mmHg)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009889
CAS-Nummer: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8,II