α-Brom-3-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: α-Brom-m-fluortoluol, 3-Fluorbenzylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F7504-25G F7504-5G
SIALF7504-25GEA 174 EUR
SIALF7504-25G SIALF7504-5G
α-Brom-3-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189,03 g/mol
Siedepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,541 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000340
CAS-Nummer: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8,II