4-Brom-3-fluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
A19142.09 A19142.14
A19142.09EA 73.4 EUR
A19142.09 A19142.14
4-Brom-3-fluortoluol ≥98%
4-Brom-3-fluortoluol
Purity: 98% CAS No.: 452-74-4 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 187-188° Beilstein Reference: 2500154 MDL No.: MFCD00040940
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 187…188 °C
Dichte: 1.494
Flammpunkt: 74 °C (165 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040940
CAS-Nummer: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3 III